Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 4450 Tischorbitalschüttler
Thermo Scientific MaxQ 4450 ist ein vielseitiger Schüttler mit Inkubation und Kühlung, der sich ideal zum Inkubieren einer kleineren Anzahl von Gefäßen eignet.
9555.00 CHF - 10105.00 CHF
Spezifikation
Orbit 1,9 cm (0,75 in.)
Tragkraft (metrisch) 15,9 kg
Drehzahlbereich 15 bis 500 U/min, ±1 U/min
Aufnahmevermögen 4 x 1-l-Flaschen
Produkttyp Schüttler
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Elektrische Anforderungen Drehzahlbereich Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Elektrische Anforderungen Drehzahlbereich Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11754988
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SHKE4450-1CEPR
Kleiner Tisch-Orbitalschüttler mit Inkubation 240 V, 50/60 Hz 15 bis 500 U/min, ±1 U/min Umgebungstemperatur plus 5 °C bis 80 °C Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10215762
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SHKE4450-1CE
Kleiner Tisch-Orbitalschüttler mit Inkubation 240 V, 50/60 Hz 15 bis 500 U/min, ±1 U/min Umgebungstemperatur plus 5 °C bis 80 °C Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10397903
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SHKE4450CC-1CE
Kleiner Tisch-Orbitalschüttler mit Inkubation und Kühlelement (erforderlicher Kühler) 240 V, 50/60 Hz 15 bis 500 U/min, ±1 U/min Umgebungstemperatur minus 5 °C bis 80 °C Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific MaxQ 4450 ist ein vielseitiger Schüttler mit Inkubation und Kühlung, der sich ideal zum Inkubieren einer kleineren Anzahl von Gefäßen eignet.
MaxQ 4450 Schüttler vereinen orbitales Schütteln, Inkubation und Kühlung bei kleiner Stellfläche. Sie benötigen wenig Platz auf dem Labortisch und sind zudem erschwinglich. Diese Tischschüttler eignen sich ideal für Zellkultur, Löslichkeitsstudien, Extraktionsverfahren, Proteinexpression und viele andere Applikationen.
Die transparente, kratzfeste Haube gestattet die ungehinderte Sicht auf die Proben, ohne die Temperatur in der Kammer zu beeinträchtigen.
  • Kammer für vier 1 l Flaschen
  • Wählen Sie zwischen zwei Temperaturbereichen: mit Inkubation (5 °C über Raumtemperatur bis 80 °C) oder mit optionaler Kühlwicklung, für die eine Kühlung erforderlich ist (5 °C unter Raumtemperatur bis 80 °C)
  • Überwachung und Regelung der Kammertemperatur mit ±0,1 °C Genauigkeit bei 37 °C.
  • Dreifach-Exzenterantrieb sorgt auch bei großen Beschickungsmengen und hohen Drehzahlen für gleichmäßige Schüttelbewegungen; ermöglicht 24-Stunden-Dauerbetrieb Übertemperaturschutz mit unabhängigem Thermostat zur Temperaturregelung bei Ausfall der Hauptsteuerung bietet zusätzliche Sicherheit
  • Sicherheitsverriegelung stoppt das Gerät automatisch beim Öffnen der Haube
Analogmodelle
  • Drehzahl wird über einen Drehknopf gesteuert, der durch einen exakten herkömmlichen Drehzahlmesser überwacht wird Gut ablesbare LED-Temperaturanzeige
  • Drehzahl 40 - 400 U/min Präzise Drehzahleinstellung durch integrierten Drehzahlmesser
  • Zeitgesteuert: 1 bis 60 min oder Dauerbetrieb
Digitalmodelle
  • Drei einzelne LED-Anzeigen: Drehzahl, Zeit und Temperatur
  • Variable Drehzahl von 15 bis 500 U/min einstellbar
  • Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung von 0,1 bis 999 Stunden oder von 0,1 bis 999 Minuten Bei Temperaturabweichungen oder bei einer Abweichung von ±10 % von der eingestellten Drehzahl verhindert die Abschaltung des Schüttlers, dass das Gerät wandert; gleichzeitig wird ein akustischer/visueller Alarm ausgelöst Sanftanlauf vermeidet abrupte Start- und Stoppbewegungen und schützt vor Überschwappen der Gefäßinhalte
  • Wartungsfreier elektronischer bürstenloser DC-Motor
Kühlung
  • Erzeugt eine gekühlte Atmosphäre
  • Für Plasmidaufreinigung und Proteinexpression in Bakterien, verwendbar mit MaxQ 4450 mit optionaler Kühlwicklung
  • Erreicht Temperaturen im Bereich zwischen 20 °C und 30 °C
Tablar nicht enthalten.
Alle MaxQ 4450 Schüttler mit Kühlwicklung benötigen eine separat erhältliche Kühlung
  • Zellkultur Löslichkeitsstudien
  • Extraktionsschritte Plasmidaufreinigung
  • Alle Anwendungen, die Schütteln oder Mischen erfordern Bakteriensuspensionen
  • Färben und Entfärben Waschschritte
  • Hybridisierung Proteinexpression in Bakterien
Spezifikation
Spezifikation
1,9 cm (0,75 in.)
15 bis 500 U/min, ±1 U/min
Schüttler
UL, cUL, CE
±0,1 °C
27,2 x 14,1 x 15,8 in., (69,1 x 35,8 x 40,1 cm)
40,1 cm
11 in.
28 cm
35,8 cm
77 lb.
Digital
4
15,9 kg
4 x 1-l-Flaschen
35 lb.
±0,1 °C
50/60 Hz
15,8 in.
27,2 in.
69,1 cm
14,1 in.
33 cm
35 kg
DC bürstenlos
Dauerbetrieb oder zeitgesteuert von 0,1 min bis 999 h