Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 4450 Tischorbitalschüttler
Thermo Scientific MaxQ 4450 ist ein vielseitiger Schüttler mit Inkubation und Kühlung, der sich ideal zum Inkubieren einer kleineren Anzahl von Gefäßen eignet.
Marke: Thermo Scientific™ SHKE4450CC-1CE
Beschreibung
Thermo Scientific MaxQ 4450 ist ein vielseitiger Schüttler mit Inkubation und Kühlung, der sich ideal zum Inkubieren einer kleineren Anzahl von Gefäßen eignet.
MaxQ 4450 Schüttler vereinen orbitales Schütteln, Inkubation und Kühlung bei kleiner Stellfläche. Sie benötigen wenig Platz auf dem Labortisch und sind zudem erschwinglich. Diese Tischschüttler eignen sich ideal für Zellkultur, Löslichkeitsstudien, Extraktionsverfahren, Proteinexpression und viele andere Applikationen.
Hauptmerkmale:- Die transparente, kratzfeste Haube gestattet die ungehinderte Sicht auf die Proben, ohne die Temperatur in der Kammer zu beeinträchtigen
- Kammer für vier 1 l-Flaschen
- Wählen Sie zwischen zwei Temperaturbereichen: mit Inkubation (5 °C über Raumtemperatur bis 80 °C) oder mit optionaler Kühlwicklung, für die eine Kühlung erforderlich ist (5 °C unter Raumtemperatur bis 80 °C)
- Überwachung und Regelung der Kammertemperatur mit ±0,1 °C Genauigkeit bei 37 °C
- Dreifach-Exzenterantrieb sorgt auch bei großen Beschickungsmengen und hohen Drehzahlen für gleichmäßige Schüttelbewegungen; ermöglicht 24-Stunden-Dauerbetrieb
- Übertemperaturschutz mit unabhängigem Thermostat zur Temperaturregelung bei Ausfall der Hauptsteuerung bietet zusätzliche Sicherheit
- Sicherheitsverriegelung stoppt das Gerät automatisch beim Öffnen der Haube
Analogmodelle:
- Drehzahl wird über einen Drehknopf gesteuert, der durch einen exakten herkömmlichen Drehzahlmesser überwacht wird
- Gut ablesbare LED-Temperaturanzeige
- Drehzahl: Präzise Drehzahleinstellung durch integrierten Drehzahlmesser 40 bis 400 U/min
- Zeitgesteuert: 1 bis 60 min oder Dauerbetrieb
Digitalmodelle:
- Drei einzelne LED-Anzeigen: Drehzahl, Zeit und Temperatur
- Variable Drehzahl von 15 bis 500 U/min einstellbar
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung von 0,1 bis 999 Stunden oder von 0,1 bis 999 Minuten.
- Bei Temperaturabweichungen oder bei einer Abweichung von ±10 % von der eingestellten Drehzahl verhindert die Abschaltung des Schüttlers, dass das Gerät wandert; gleichzeitig wird ein akustischer/visueller Alarm ausgelöst
- Sanftanlauf vermeidet abrupte Start- und Stoppbewegungen und schützt vor Überschwappen der Gefäßinhalte
- Die Sollwertaufbewahrung behält die Parameter während eines Stromausfalls bei und startet das Gerät automatisch neu, nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt wurde
- Wartungsfreier elektronischer bürstenloser DC-Motor
Betriebskühler:
- Erzeugt eine gekühlte Atmosphäre
- Für Plasmidaufreinigung und Proteinexpression in Bakterien, verwendbar mit MaxQ 4450 mit optionaler Kühlwicklung
- Erreicht Temperaturen im Bereich zwischen 20 °C und 30 °C
Bestellinformationen:
Bestellen Sie für ein komplettes System Tablare und Klammern (separat erhältlich)
Erfordert:
Universaltablar (ohne Klammern) oder Spezialtablar (mit vorinstallierten Klammern). Alle MaxQ 4450 Schüttler mit Kühlwicklung benötigen eine separat erhältliche Kühlung.
Empfohlen für:
- Zellkultur
- Löslichkeitsstudien
- Extraktionsschritte
- Plasmidaufreinigung
- Alle Anwendungen, die Schütteln oder Mischen erfordern
- Bakteriensuspensionen
- Färben und Entfärben
- Waschschritte
- Hybridisierung
- Proteinexpression in Bakterien
Spezifikation
1,9 cm (0,75 in.) | |
15 bis 500 U/min, ±1 U/min | |
220/240 V | |
4 x 1-l-Flaschen | |
35 lb. | |
Umgebungstemperatur - 9 bis 176 °F | |
±0,1 °C | |
27,2 x 14,1 x 15,8 in., (69,1 x 35,8 x 40,1 cm) | |
40,1 cm | |
11 in. | |
28 cm | |
35,8 cm | |
77 lb. | |
Digital | |
MaxQ 4450 Kühl- und Inkubationsschüttler | |
4 |
15,9 kg | |
240 V, 50/60 Hz | |
Umgebungstemperatur minus 5 °C bis 80 °C | |
Schüttler | |
CE, cUL, UL | |
±0,1 °C | |
50/60 Hz | |
15,8 in. | |
27,2 in. | |
69,1 cm | |
14,1 in. | |
33 cm | |
35 kg | |
Kleiner Tisch-Orbitalschüttler mit Inkubation und Kühlelement (erforderlicher Kühler) | |
DC bürstenlos | |
Dauerbetrieb oder zeitgesteuert von 0,1 min bis 999 h |