Learn More
Fisherbrand™ MaxiThermal Software
Für USB-Datenlogger
Marke:  Fisherbrand™ 61010-96
Artikelnummer. 15348764
  • 244.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Standardmäßige USB-1.1-Schnittstelle
Beschreibung
Beschreibung
Mit der MaxiThermal Software können Anwender bis zu 8 Kurven gleichzeitig anzeigen, aufgezeichnete Informationen von Datenloggern auf einen Computer übertragen sowie einen Bericht der Messdaten anzeigen, ausdrucken und erstellen. Für USB-Datenlogger.
  • Die grafischen Darstellungen sind eine einfache X–Y-Diagramme der Zeit im Vergleich zur Temperatur mit unbegrenztem Zoom. Das Diagramm zeigt die Temperaturdatenpunkte, die insgesamt verstrichene Zeit oder die genaue Uhrzeit der Aufzeichnung.
  • Das Diagramm und alle Datenpunkte (Datum, Uhrzeit und Temperatur) können ausgedruckt werden. Außerdem kann der Datei eine Anwendernotiz hinzugefügt werden, um Informationen zu einem bestimmten Plot hinzuzufügen.
  • Es ist möglich, numerische Daten in einem Bildschirmfenster anzuzeigen, und Daten können als CSV-Datei zur Verwendung in anderer Software exportiert werden.
  • Übersichtsbericht, der die spezifischen Protokollierungsinformationen, die Start- und Stoppzeit, die Aufzeichnungsdauer, das Messintervall, die höchste, niedrigste, mittlere und durchschnittliche Temperatur sowie die Informationen zu hohen und niedrigen Alarmen enthält
  • Die Daten des Loggers können einfach über eine standardmäßige USB-1.1-Schnittstelle auf den PC heruntergeladen werden.
  • Kompatibel mit Windows 98. NT, 2000 ME, XP, Vista sowie Windows 7 und 8
Spezifikation
Spezifikation
Datenlogger-Software
MaxiThermal
Anzeigen und Übertragen von aufgezeichneten Daten von Loggern zum Computer
No Display
MaxiThermal Software CD
Fisherbrand Traceable Logger-Trac Thermometer für die Datenaufzeichnung
Name des Produkts
Fisherbrand™ MaxiThermal Software > MaxiThermal Software