Learn More
Tocris Bioscience™ MaxiPost
Potassium channel modulator; exerts subtype-specific effects
322.00 CHF - 1260.00 CHF
Spezifikation
Reinheit >98%
Produkttyp MaxiPost
Molekulargewicht 359.7
Hemmstoffe MaxiPost
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18715678
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
4949/10
10 mg
322.00 CHF
10 Milligramm
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18718599
Unterlagen ansehen
Tocris Bioscience™
4949/50
50 mg
1260.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Potassium channel modulator. Acts as a positive modulator at neuronal Kv7 channels and calcium-activated K+ channels (BKCa) in HEK293 cells. Displays negative modulatory activity at Kv7.1 channels (Ki = 3.7 μM) and GABAA receptors. Displays anxiolytic activity in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
MaxiPost
359.7
MaxiPost
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ MaxiPost