Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus First Strand cDNA-Synthese-Kit
Synthetisieren Sie lange cDNAs mit bis zu 20 kb bei erhöhten Temperaturen (bis zu 65 °C) mit diesem Komplettsystem für eine hocheffiziente Synthese von Erststrang-cDNA.
Marke:  Thermo Scientific™ K1682
797.37 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15235146
  • 1196.00 CHF / 100 Reaktionen
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2807287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1682
Chargennummer2801776 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK1682
Chargennummer2853090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberK1682
Chargennummer2853059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberK1682
Chargennummer2880822 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberK1682
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Maxima H Minus First Strand cDNA-Synthese-Kit > 100 x 20 μl-Reaktionen