Learn More
Sampling Systems™ MaxiCorer
Verfügt über eine lange gebogene Klinge, die sich ideal für die Verwendung mit Pulvern und Granulaten sowie für halbfeste Materialien wie Käse und dickes Fett eignet. Sampling Systems™ MaxiCorer kann als Probenehmer oder zur Abgabe kleiner Produktmengen verwendet werden.
91.20 CHF - 111.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Kernprobenehmer |
---|---|
Material | Edelstahl (316L) |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Außendurchmesser (metrisch) oben | 25 mm |
Länge (metrisch) Griff | 100 mm |
Produktcode | Marke | Description | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Description | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15839391
|
Sampling Systems™
7010A-01 |
Insgesamt 300 mm |
91.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15849391
|
Sampling Systems™
7010A-02 |
Insgesamt 600 mm |
111.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- 316L-Edelstahl
- Hochwertige, glänzende Oberfläche
- Nutfreie Konstruktion
- Drehen Sie den Griff, während der Probennehmer in das Produkt gedrückt wird, um eine Probe auszuschneiden
- Entfernen Sie den Probennehmer, um die Probe zu extrahieren
Spezifikation
Kernprobenehmer | |
Autoklavierbar | |
100 mm |
Edelstahl (316L) | |
25 mm |