Learn More
Fisherbrand™ Maxi-Pipettenspitzen
35.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für den Einsatz mit großvolumigen Pipetten
- Für den Transfer von großen Probenvolumina ausgelegt
- Fortschrittliche Formtechnologie sorgt für gerade Spitzen
- Alternative zu serologischen Pipetten
- Nicht steril; durch ein unabhängiges Labor als RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei zertifiziert
Spezifikation
500 bis 2500 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
115 mm | |
Makro | |
Nein |
Ungefiltert | |
Naturfarben | |
4,5 in. | |
Bulk | |
Eppendorf™ Reference™, Socorex™ | |
Polypropylen |
Videos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
Fisherbrand Liquid Handling Update-2020 (00A)
DateigrößeVersion: 3.2 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Maxi-Pipettenspitzen > Volumen: 500 – 2.500 μl; 4,5 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur