Learn More
Fisherbrand™ Maxi-Pipettenspitzen
GREENER_CHOICE
Für den Einsatz mit großvolumigen Pipetten
Marke:  Fisherbrand™ 090-FIS
17.79 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11917754
  • 18.73 CHF / 250 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für den Einsatz mit großvolumigen Pipetten
  • Für den Transfer von großen Probenvolumina ausgelegt
  • Fortschrittliche Formtechnologie sorgt für gerade Spitzen
  • Alternative zu serologischen Pipetten
  • Nicht steril; durch ein unabhängiges Labor als RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei zertifiziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 bis 5000 μl
Unsteril
Autoklavierbar
117 mm
Makro
Nein
Ungefiltert
Naturfarben
4,6 in.
Bulk
Gilson Pipetman
Polypropylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Maxi-Pipettenspitzen > Volumen: 1.000 bis 5.000 μl; 4,56 in.