Learn More
Honeywell™ Große Nachfüllpackung an Einweg-Ohrstöpseln LS-400 Artikelnummer.: 12656123
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Honeywell™ Große Nachfüllpackung an Einweg-Ohrstöpseln LS-400
Artikelnummer. 12656123
Orange, 200 Paare/Packung
Click to view available options
Orange, 200 Paare/Packung
Artikelnummer. 12656123
Marke: Honeywell™ 1013046
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ohrstöpsel aus weichem Polyurethanschaum bieten überlegenen Langzeit-Tragekomfort und solides Leistungsverhalten
  • Weicher Schaumstoff für Tragekomfort und Leistung
  • Das glockenförmige Design bietet maximalen Komfort im Ohr, ohne dass der Gehörgang ausgezogen werden muss, und ist einfacher einzusetzen
  • Die glatte, schmutzabweisende Außenhaut verhindert, dass sich Dreck und andere Substanzen auf der Haut ansammeln oder in den Gehörgang gelangen.
  • Ideal für Mitarbeiter, die laute Geräusche unterdrücken und den besten Schutz und Komfort in einem Ohrstöpsel benötigen
  • Einer der meist verwendeten Polyurethan-Ohrstöpsel in Europa
  • Hervorragende Leistung bei Geräuschblockierungen in einem einzigen Ohrstöpsel
  • Die verbesserte, konturierte Form lässt sich leichter einsetzen und bietet auch bei lange Tragedauer anhaltenden Komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Orange
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EC-Kategorie PSA: 2, QA: ISO 9001/2000, EC-Zertifikat: 1219 EC-Bescheinigung: 04.03.66
Paare pro Packung 200Paare/Packung
Rauschunterdrückung (NRR) SNR: 37 dB
Plug Shape Glocke
Produkttyp Einweg-Ohrstöpsel, Nachfüllpackung für Spender
Einwegprodukt Ja
Material Polyurethan
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ Große Nachfüllpackung an Einweg-Ohrstöpseln LS-400 >