Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal und DuraSeal Verschlusssysteme
Geeignet für einen großen Bereich an Anwendungs- und Aufbewahrungsanforderungen. Die flexiblen Verschlussoptionen ermöglichen automatisiertes Durchstechen, optische Unterscheidung und Sterilitätspräferenz.
Marke: Thermo Scientific™ 4466PUR
83.03 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Geeignet für einen großen Bereich an Anwendungs- und Aufbewahrungsanforderungen. Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal und DuraSeal Verschlusssysteme für Probenröhrchen ergänzen die innovative Produktlinie der Thermo Scientific Matrix Lagerungsröhrchen mit oder ohne 2D-Code. Erhältlich in verschiedenen Formaten für automatisiertes Durchstechen, optische Unterscheidung und Sterilitätspräferenz, zugeschnitten auf Ihre individuellen Lagerungsanforderungen.
Möglichkeiten für den Probenzugriff
- Matrix SepraSeal Matten sind für die Lagerung bis -20 °C entwickelt und erhältlich in sterilen, nicht sterilen, kompakten oder vorgeschlitzten Ausführungen und verschiedenen Farben, die leicht unterscheidbar sind.
- Geschlossene Verschlüsse können für den Probenzugriff mit dem Thermo Scientific Matrix SepraSeal Werkzeug zur Entfernung der Kappen entfernt oder einmalig durchstochen werden
- Wenn ein wiederholter Probenzugriff nötig ist, eignen sich die vorgeschnittenen Matrix SepraSeals, die mit automatisierten Liquid-Handling-Systemen und wenig Druck durchstechbar sind, wobei die Integrität des Verschlusses dank der Selbstverschlussfunktion aufrechterhalten wird
- Für die Lagerung bei Temperaturen von bis zu -80 °C sind die permanenten DuraSeals die zuverlässigste und haltbarste SepraSeal Lösung — auch für wiederholtes Durchstechen geeignet
- Das V-förmige Design der vorgeschlitzten Matrix DuraSeals führt die Nadeln des automatisierten Liquid Handling-Systems immer zuverlässig und genau zu derselben Stelle, auch nachdem mehrmals durchstochen wurde – der selbstschließende Verschluss erhält die Integrität der Probe und verhindert Verluste während der Lagerung
Flexibilität bei den Applikationen
- Elastomer gewährleistet, dass die Dichtheit nicht nachlässt, auch nicht nach mehrfachem Durchstechen des Verschlusses
- Das Matrix SepraSeal Verschlusssystem für Röhrchen bietet die Flexibilität von Einzelverschlüssen für Röhrchen sowie die Möglichkeit, 96 Verschlüsse gleichzeitig anzubringen
- Die Lieferung erfolgt in Matten zu jeweils 96 Verschlüssen; angebracht mit dem Thermo Scientific SuperSealer sind sie sicher und zuverlässig
- Wenn der SuperSealer die Matte eingesetzt hat, können Sie einfach die Deckfolie abziehen und die 96 individuell verschlossenen Röhrchen freilegen – für Anwendungen, bei denen mehrfaches Durchstechen erforderlich ist
- Das Matrix DuraSeal Verschlusssystem ist in Großpackungen sowie bei einer breiten Auswahl unserer Röhrchen bereits montiert erhältlich
Spezifikation
Matrix™ SepraSeal | |
Matten, vorgeschlitzt, steril, lila | |
vorgeschlitzt | |
Verschluss für Kryoröhrchen |
Violett | |
10 Matten zu je 96 Kappen/Karton | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
500012927 | Verarbeitungszertifikat | 02/05/2025 | 4466PUR |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.