Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Reagenzien-Reservoirs
Schaffen Sie Platz für eine Vielzahl von Anwendungen mit den eigens entwickelten, innovativen Matrix™ Reagenzienreservoirs.
63.95 CHF - 274.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Verpackung | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Verpackung | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10795393
![]() |
Thermo Scientific™
8075 |
75 ml | Polypropylen | Reagenzienreservoir |
130.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10495973
![]() |
Thermo Scientific™
8076 |
75 ml | Polypropylen | 10 St./Beutel | Reservoirdeckel |
63.95 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10141873
![]() |
Thermo Scientific™
8085 |
100 ml | Polystyrol | 10 Beutel je 10 | Reagenzienreservoir |
273.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10375023
![]() |
Thermo Scientific™
8086 |
100 ml | Polystyrol | 50 einzeln verpackt | Reagenzienreservoir |
257.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10756354
![]() |
Thermo Scientific™
8093-11 |
25 ml | Polystyrol | 10 Beutel je 10 | Reagenzienreservoir |
274.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10080263
![]() |
Thermo Scientific™
8094 |
25 ml | Polystyrol | 50 einzeln verpackt | Reagenzienreservoir |
257.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10225743
![]() |
Thermo Scientific™
8095 |
25 ml | Polystyrol | 10 Beutel je 10 | Reagenzien-Reservoir mit Unterteiler |
274.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10435963
![]() |
Thermo Scientific™
8096-11 |
25 ml | Polystyrol | 50 einzeln verpackt | Reagenzien-Reservoir mit Unterteiler |
257.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Schaffen Sie Platz für eine Vielzahl von Anwendungen mit den eigens entwickelten, innovativen Thermo Scientific™ Matrix Reagenzien-Reservoirs. Um ein Verschütten von Flüssigkeiten zu verhindern, verfügen diese sterilen Reservoirs über einen besonders breiten Fuß für zusätzliche Steifigkeit und Stabilität. Das 25 ml-Reservoir mit Unterteilung ermöglicht das Pipettieren von zwei verschiedenen Reagenzien mit bis zu acht Kanälen auf einer Seite und bis zu vier Kanälen auf der anderen Seite. Dies maximiert die Aufnahme bei Verwendung eines einzelnen Kanals und einer geringen Reagenzienmenge.
- Wanne in der Wanne maximiert bei geringen Reagenzienmengen die Flüssigkeitsmenge, die von den Pipettenspitzen aufgenommen werden kann
- Ausgusshilfen an allen vier Ecken verringern das Verschütten beim Ausgießen von Reagenzien
- Graduierungen an der Innenwand ermöglichen ein schnelles Messen der verbleibenden Flüssigkeit
- Sterile Reservoirs werden in Druckverschlussbeuteln verpackt, um Sterilität und leichtes Öffnen sicherzustellen