Learn More
IKA™ MATRIX Orbital Delta F2.0 Thermoshaker
GREENER_CHOICE
The MATRIX Orbital Delta F2.0 Thermoshaker mixes and heats with a fixed insert which holds 24 tubes (2.0 mL). Whether its blood samples, pharmaceutical agents, DNA/RNA samples, or ELISA assays, samples with even the smallest volumes mix reliably and completely in all laboratory applications.
2499.98 CHF
Spezifikation
Orbit 3 mm
Tragkraft (metrisch) 0.3 kg
Genauigkeit der Drehzahlregelung ±30 rpm
Drehzahlbereich 0 to 1500 rpm
Spannung 100/240 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17277509
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IKA™
0020025670
CH Plug
2499.98 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Large and clear display with a convenient menu structure allows for intuitive operation
  • Speeds of up to 1500 rpm and shaker diameter of 3 mm ensure the liquid mixes quickly and effectively
  • Two different speed modes for gentle heating of the samples
  • Programmable ramps allow for automatic execution of mixing and heating tasks
  • Aluminum die cast housing ensures secure positioning, excellent stability, and general robustness
Spezifikation
Spezifikation
3 mm
±30 rpm
100/240 V
240 W
CE
320 x 200 x 120 mm
Touch Key Interface
TFT LCD
Fixed Insert for 24 2.0 mL Tubes
0.3 kg
0 to 1500 rpm
100°C (Max.)
Orbital Shaker with Heating
±0.5°C
9.2 kg
MATRIX Orbital Delta F2.0
80%