missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ MATRIX Orbital Delta F2.0 Thermoshaker
GREENER_CHOICE

The MATRIX Orbital Delta F2.0 Thermoshaker mixes and heats with a fixed insert which holds 24 tubes (2.0 mL). Whether its blood samples, pharmaceutical agents, DNA/RNA samples, or ELISA assays, samples with even the smallest volumes mix reliably and completely in all laboratory applications.

Marke:  IKA™ 0020025670

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17277509

  • 2499.98 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Large and clear display with a convenient menu structure allows for intuitive operation
  • Speeds of up to 1500 rpm and shaker diameter of 3 mm ensure the liquid mixes quickly and effectively
  • Two different speed modes for gentle heating of the samples
  • Programmable ramps allow for automatic execution of mixing and heating tasks
  • Aluminum die cast housing ensures secure positioning, excellent stability, and general robustness
Spezifikation

Spezifikation

3 mm
±30 rpm
100/240 V
240 W
CE
±0.5°C
9.2 kg
MATRIX Orbital Delta F2.0
80%
0.3 kg
0 to 1500 rpm
100°C (Max.)
Orbital Shaker with Heating
CH Plug
320 x 200 x 120 mm
Touch Key Interface
TFT LCD
Fixed Insert for 24 2.0 mL Tubes
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt