Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ oben offenes Aufbewahrungsröhrchen mit 2D-Code
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Lagern Sie wertvolle Proben, bei denen eine 2D-Nachverfolgung nicht erforderlich ist, in hochdichten Thermo Scientific™ Matrix uncodierten und alphanumerischen Röhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ 4250
115.17 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lagern Sie wertvolle Proben, bei denen eine 2D-Nachverfolgung nicht erforderlich ist, in hochdichten Thermo Scientific™ Matrix uncodierten und alphanumerischen Röhrchen, die in Gestellen für manuelle und automatisierte Anwendungen angeboten werden. Die optische Unterscheidung von Proben kann anhand des alphanumerischen Codes am Boden jedes Röhrchens vorgenommen werden. Die Röhrchen sind mit der kompletten Produktlinie von Dichtungen und Verschlüssen kompatibel. Ideal für eine Aufskalierung von Mikrotiterplatten oder DeepWell Platten.
Eigenschaften:
Höchste Qualität
- Matrix Röhrchen werden aus ultrareinem Polypropylen mit medizinischem Reinheitsgrad hergestellt.
- Alle Röhrchen werden zum Schutz der Probenintegrität auf hundertprozentige Auslaufsicherheit getestet.
- Sie sind zertifiziert DNAse- und RNAse-frei sowie frei von Endotoxinen und Zytotoxinen.
Unübertroffenes Design der Lagergestelle
- Im Gegensatz zu herkömmlichen Röhrchen bzw. Probensammlungen sind uncodierte und alphanumerische Thermo Scientific Matrix Röhrchen in speziell entwickelten, stapelbaren Gestellen für 96 Röhrchen im Mikrotiterplattenformat für den automatisierten Zugriff und die Entnahme einzelner Proben erhältlich.
- Eignet sich für manuelle Mehrkanalpipetten und eliminiert das Kontaminationsrisiko dank eines Deckels, der auch aufgeklappt den Labortisch nicht berührt.
- Kompatibel mit automatisierten Liquid-Handling-Systemen, da der Deckel für Anwendungen mit hohem Durchsatz automatisch angehoben werden kann.
Eindeutige Kennzeichnungen
- Mit deutlichem, kontraststarkem Aufdruck auf dem Röhrchenboden, der für eine einfache Identifikation die passende Position in einem Gestell angibt.
- Vereinfachen Sie die optische Unterscheidung mit farbigen SepraSeal Verschlussoptionen oder durch Kennzeichnung an der Röhrchenseite mit dem ID Scribe Beschriftungsgerät.
Verschlussmöglichkeiten
- Es gibt mehrere Verschlussoptionen, einschließlich Thermo Scientific Matrix CapMats Verschlussmatten und CapStrips Verschlussstreifen zum Verschließen mehrerer Röhrchen sowie Thermo Scientific Matrix SepraSeal und DuraSeal Verschlusssysteme zum Verschließen, Greifen und Durchstechen einzelner Röhrchen.
- Mit dem Thermo Scientific SuperSealer angebrachte Verschlüsse sind gleichbleibend sicher.
Kompatibel mit:
Verschlusssystemen, SepraSeals, Duraseals, SuperSealer, ID Scribe
Empfohlen für:
Entnahme einzelner Proben, Probenversand, Lagerung von DNA, Verbindungen und anderen Proben
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Blank Storage Tube | |
Polypropylen | |
Matrix™ | |
0,0473 fl oz. | |
Sterile and PCR Ready |
1,4 ml | |
10 Refill- Träger von 96 Röhrchen | |
Steril | |
Ja |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1417064 | Verarbeitungszertifikat | 09/12/2024 | 4250 |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-31
Neues Angebot Jetzt kaufen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.