Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ oben offenes Aufbewahrungsröhrchen mit 2D-Code
GREENER_CHOICE
Lagern Sie wertvolle Proben, bei denen eine 2D-Nachverfolgung nicht erforderlich ist, in hochdichten Thermo Scientific™ Matrix uncodierten und alphanumerischen Röhrchen.
Marke:  Thermo Scientific™ 4273
239.72 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10622114
  • 380.00 CHF / 960 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Alphanumeric Storage Tube
Polypropylen
Matrix™
0,0253 fl oz.
Sterile and PCR Ready
0.75 ml
10 Latch Racks mit 96 Röhrchen/Karton
Nicht steril
Ja
Dokumentation
Specification Sheets
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Matrix™ oben offenes Aufbewahrungsröhrchen mit 2D-Code >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.