Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ Vorratsröhrchen mit 2D Barcode
Garantieren Sie Zuverlässigkeit in Laboranwendungen mit diesen 2D-Glasröhrchen mit Barcode in einem sicheren Klappdeckelgestell im ANSI-Format.
Brand: Thermo Scientific™ 3850
846.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
846.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Thermo Scientific Matrix Vorratsröhrchen mit 2D Barcode sind in Volumina von 500 μl bis 1,4 ml erhältlich, alle im kompakten und gleichzeitig robusten Latch Rack Design.
Mit Ausrüstungen sowie auch mit Verbrauchsmaterialien können wir Sie unterstützen. Durch den Einsatz von Matrix Vorratsröhrchen mit 2D Barcode und VisionMate 2D Barcode-Lesegeräten können wir Ihnen zeigen, wie Sie die Probenverwaltung in Ihrem Labor verbessern können.
Sichere Rückverfolgbarkeit- Jedes Matrix Röhrchen mit 2D-Barcode wird am Röhrchenboden für eine sichere Unterscheidung und Nachverfolgbarkeit der Proben mit einem eindeutigen und unverwechselbaren 2D-Laserbarcode dauerhaft gekennzeichnet
- Entsprechend dem Durchsatz eines Labors decodieren die VisionMate 2D-Barcode-Lesegeräte sofort den 2D-Barcode jedes Röhrchens
- Je nach Anwendungsanforderung und Durchsatzzahl stehen eine Reihe von VisionMate 2D-Barcode-Lesegeräten zur Verfügung
- Die Röhrchen können in jede beliebige Applikation oder Datenbank eingelesen bzw. mithilfe verschiedener Optionen integriert werden – Sie haben die Wahl
- Die VisionMate Systeme sind bezüglich der Integration der 2D-Codedaten in Ihre Applikationen, Datenbanken und automatisierten Systeme flexibel
- Nachdem die Daten gespeichert wurden, können Sie das Röhrchen scannen und mit der Datenbank vergleichen
- Suchfunktion für den sofortigen Zugriff auf Probeninformationen und die Bestimmung des Inhalts jedes Lagerungsröhrchens
Unübertroffenes Design der Lagergestelle
- Im Gegensatz zu herkömmlichen Lagerröhrchen oder Speicherblöcken sind Matrix Röhrchen mit 2D-Code in einem 96 Well Format in unserem unternehmenseigenen, speziell entwickelten, stapelbaren Mikrotiterplattenformat erhältlich
- Die Klappdeckelgestelle sparen wertvollen Platz in Ihrem Tiefkühlgerät, Kühlgerät, Lagerraum und auf dem Labortisch
- Die Form der Klappdeckelgestelle eignet sich für manuelle Mehrkanalpipetten und eliminiert das Kontaminationsrisiko dank eines Deckels, der auch aufgeklappt den Labortisch nicht berührt
- Die Klappdeckel dieser Gestelle können durch den Greifarm von automatisierten Liquid-Handling-Systemen angehoben werden, das heißt diese Röhrchen mit 2D-Code sind auch für Hochdurchsatzanwendungen geeignet.
Strengste Qualitätskontrolle
- Jeder 2D-Code wird auf Lesbarkeit geprüft, eingescannt und mit einer kompletten Datenbank aller bisher eingelesenen 2D-Codes abgeglichen, damit im gesamten Thermo Scientific Matrix Röhrchensortiment keine Duplikate auftreten
- Jedes Röhrchen wird auf Auslaufsicherheit geprüft, um die Röhrchenintegrität und die Sicherheit Ihrer Proben zu gewährleisten
Zuverlässiges Lagersystem für jedes Labor
- Glasröhrchen können zur Lagerung von Proben in DMSO, chlorierten Lösungsmitteln und anderen aggressiven Chemikalien bzw. Applikationen verwendet werden, bei denen neu synthetisierte Verbindungen getrocknet oder lyophilisiert werden müssen
- Die 2D-Barcodierung kann an Ihre Datenbank und Ihre Anforderungen bezüglich der Rückverfolgbarkeit angepasst werden
- Die Röhrchen mit 2D-Code passen in Thermo Scientific Tiefkühlgestelle, so dass Ihr Lagerplatz optimal ausgenutzt werden kann
Empfohlen für:
- Einzelprobenrückgewinnung
- Sofortige Probenbestimmung
- Sichere Identifizierung und Versand archivierter Proben
- Lagerung von Proben
- Nachverfolgung von Proben
Specifications
2D- Barcode- | |
Glas | |
2D Barcode | |
5 Kartons (Klappdeckel-Gestelle mit 96 Röhrchen) |
1 ml | |
5 Latch Racks von 96 Tuben / Fall | |
Matrix™ | |
0,0338 fl oz. |
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.