Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-barcodierte 12 ml Lagerungsröhrchen mit Schraubverschluss
Ermöglichen Sie eine sichere Verfolgung Ihrer wertvollen Proben mit Thermo Scientific™ Matrix™ 12 ml-Röhrchen mit Schraubverschluss und 2D-Barcode.
150.00 CHF - 226.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Röhrchen mit Schraubverschluss |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 12 mL |
Barcode | 2D Barcode |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,4057 fl oz. |
Produktcode | Marke | Verpackung | Verschlusstyp | Sterilität | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Verschlusstyp | Sterilität | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11912151
![]() |
Thermo Scientific™
3774 |
Rack | Screw Cap | Nicht steril | PCR-fähig |
224.00 CHF
384 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10630224
![]() |
Thermo Scientific™
3775 |
24.04 Racks von Tuben pro Fall | Screw Cap | Steril | Sterile and PCR Ready |
226.00 CHF
96 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10171773
![]() |
Thermo Scientific™
3778 |
4/24 Röhrchengestelle pro Karton | Not Included | Steril | Sterile and PCR Ready |
150.00 CHF
96 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Ermöglichen Sie eine zuverlässige und sichere Verfolgung Ihrer wertvollen Proben mit Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-Barcode 12 ml-Lagerröhrchen mit Schraubverschluss, die perfekte Lösung für die Lagerung großer Mengen, einschließlich klinischer Proben, Pulver, Gewebe und Pflanzenmaterialien. Unser Team hat einen hervorragenden Ruf für die Unterstützung von Geräten und Verbrauchsmaterialien und kann einfache Wege zur Effizienzsteigerung und Verfolgung von Proben in Ihrem Labor mit unserer gesamten Palette von Thermo Scientific 2D-Barcode-Lagerröhrchen und Barcode-Lesern demonstrieren.
Sichere Rückverfolgbarkeit:- Mit dem lasergravierten 2D-Barcode auf der Unterseite jedes Röhrchens können Sie Röhrchen gleichzeitig scannen und dekodieren, ohne sie aus dem Gestell zu entnehmen. Außerdem können Daten mit jedem Röhrchen verknüpft werden.
- Thermo Scientific™ VisionMate™ Lite oder VisionMate Wireless können zum Lesen einzelner Röhrchen verwendet werden, oder der VisionMate HighSpeed kann verwendet werden, um ein gesamtes Röhrchengestell sofort zu dekodieren.
- Die Röhrchen können in eine Datenbank oder ein Tracking-System gescannt oder über die ActiveX Technologie integriert werden.
Hervorragendes Lagerformat:
- Im Mikrotiterplattengestell zur Lagerung von mehr Proben in weniger Gefrierräumen
- Kompatibel mit Matrix Elektronischen EXP-Pipetten
- Die Gestelldeckelverriegelung ermöglicht die sichere Lagerung von Proben
- Die Gestellbasis und die Röhrchenkonstruktion verhindern, dass sich das Röhrchen beim Deckeln im Gestell dreht
- Solide, einteilige Konstruktion, die die Lagerung bis hin zu kryogenen Temperaturen ermöglicht
Strengste Qualitätskontrolle:
- Jeder 2D-Code wird auf Lesbarkeit geprüft, eingescannt und mit einer kompletten Datenbank aller bisher eingelesenen 2D-Codes abgeglichen, damit im gesamten Thermo Scientific Matrix Röhrchensortiment keine Duplikate auftreten.
- Jedes Röhrchen wird zu 100 % auf Dichtheit geprüft, um die Integrität des Röhrchens und die Sicherheit der Proben zu gewährleisten.
- Die eingebaute Fehlerkorrektur stellt sicher, dass Barcodes nicht falsch ausgelesen werden.
Spezifikation
Röhrchen mit Schraubverschluss | |
12 mL | |
2D Barcode | |
0,4057 fl oz. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.