Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Puri-Flex Pumpenschläuche, durchscheinend
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die eine besonders hohe Leistung und Lebensdauer erfordern. Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für hochreine Anwendungen, bei denen kein Kontakt zu Bestandteilen tierischen Ursprungs zulässig ist.
Marke:  Masterflex™ 96419-18
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11789799
  • 120.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
Diese Schläuche eignen sich für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, die eine besonders hohe Leistung und Lebensdauer erfordern.Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für hochreine Anwendungen, bei denen kein Kontakt zu Bestandteilen tierischen Ursprungs zulässig ist.
Schläuche sind speziell für Masterflex Pumpen extrudiert. Verwenden Sie diese langlebigen Schläuche für Pharma- und Bioprozessanwendungen. Durchscheinende Schläuche mit glatter Oberfläche, guter Biokompatibilität und geringer Gasdurchlässigkeit.
  • Heißsiegelfähig und schweißbar
  • Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit
  • Lange Lebensdauer im Vergleich zu vielen anderen Schläuchen aus Silikon oder TPE
  • Gemäß GMP hergestellt
  • Erfüllt USP Klasse VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Sterilisierung: Autoklavieren, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Puri-Flex
Zell- und Gewebekulturen, pharmazeutische Biotechnologie und universelle Laboranwendungen
Je 1 x
3.8 bis 2300 ml/min
6.7 m
Durchscheinend
510 mm
Pumpenschlauch
7.9 mm
760 cm
-50 °C
18
3/8 in.
Niedrig
15 psi
135 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ Puri-Flex Pumpenschläuche, durchscheinend > Schlauchgröße:18