Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex Pumpenschlauch mit Gewebeeinlage, lichtdurchlässig
278.00 CHF - 395.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA-konform und erfüllt die Normen der USP-Klasse VI. |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | C-Flex |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Verwendung mit Zellkulturen, Behälter- und Tanktransfer, Pumpenanwendungen und Kühllagerung. |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -45 °C |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15436743
|
Masterflex™
06433-03 |
12,7 mm |
395.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15262700
|
Masterflex™
06433-07 |
19,05 mm |
278.00 CHF
25 Fuß |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
FDA-konform und erfüllt die Normen der USP-Klasse VI. | |
C-Flex | |
-45 °C | |
Durchscheinend |
Autoklavierbar | |
Für die Verwendung mit Zellkulturen, Behälter- und Tanktransfer, Pumpenanwendungen und Kühllagerung. | |
1/Packung | |
135 °C |