Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex Pumpenschlauch mit Gewebeeinlage, lichtdurchlässig
Marke:  Masterflex™ 06433-07
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15262700
  • 278.00 CHF / 25 Fuß
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
FDA-konform und erfüllt die Normen der USP-Klasse VI.
12,8 mm
19,05 mm
Für die Verwendung mit Zellkulturen, Behälter- und Tanktransfer, Pumpenanwendungen und Kühllagerung.
1/Packung
135 °C
Autoklavierbar
C-Flex
7,62 mm
-45 °C
Durchscheinend