Learn More
Masterflex™ L/S™ Pumpenschlauch aus platingehärtetem Silikon, auf Spule
Weniger Ausschuss dank Schlauchmaterial auf Rollen.Masterflex™ L/S™ Pumpenschläuche aus platingehärtetem Silikon zeichnen sich durch eine glatte Oberfläche und niedriges Proteinbindungspotenzial aus. Diese Schläuche eignen sich ideal für Pharmazie und Biotechnologie, Peristaltikpumpen und Nahrungsmittelindustrie.
990.00 CHF - 2920.00 CHF
Spezifikation
Material Platinbehandeltes Silikon
Produkttyp Pumpenschlauch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11725158
Unterlagen ansehen
Masterflex™
96403-14
14
1790.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11715158
Unterlagen ansehen
Masterflex™
96403-13
13
1585.00 CHF
1 Stück
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
11775178
Unterlagen ansehen
Masterflex™
96403-15
15
2365.00 CHF
1 Stück
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
11795178
Unterlagen ansehen
Masterflex™
96403-35
35
2525.00 CHF
1 Stück
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
11735158
Unterlagen ansehen
Masterflex™
96403-16
16
2920.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
13236980
Unterlagen ansehen
Masterflex™
96403-18
18
2420.00 CHF
400 Fuß
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
11785178
Unterlagen ansehen
Masterflex™
96403-24
24
2095.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11745158
Unterlagen ansehen
Masterflex™
96403-25
25
2310.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11775188
Unterlagen ansehen
Masterflex™
96403-36
37
990.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die durchgehenden Pumpenschläuche sind auf praktischen und handlichen Spulen aufgerollt, die leichter zu transportieren sind und weniger Stauraum benötigen als die entsprechende Menge an einzelnen Schlauchschlangen.
  • Damit haben Sie stets genug Schlauchmaterial zur Hand
  • Leicht verbesserte Durchsichtigkeit
  • Vorzugsweise in Pharmazie und Biotechnologie eingesetzt
  • Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
  • USP-Klasse VI
  • FDA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Platinbehandeltes Silikon
Pumpenschlauch
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ Pumpenschlauch aus platingehärtetem Silikon, auf Spule