Learn More
Masterflex™ ADAPTER KIT
Marke:  Masterflex™ 07104-48
177.55 CHF gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11755848
  • 1100.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Zur Befestigung von Micropump™ A-Mount-Pumpenköpfen an Ihre eigenen Motor oder Masterflex™ L/S™ Pumpenantriebe
1
1 Set
Adaptersatz für Pumpenkopfantrieb Serie Q
Name des Produkts
Masterflex™ ADAPTER KIT > Kann verwendet werden mit:Pumpe der Serie Q