Learn More
Masterflex™ L/S™ Digitalantrieb mit Pumpenkopf und PTFE-Schläuchen
Zum Transfer aggressiver organischer Lösungsmittel und Flüssigkeiten mit hohem Reinheitsgrad
Marke:  Masterflex™ 77912-10
2943.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11729779
  • 3990.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
  • Durchflussbereich 0,18 bis 65 ml/mi—Durchflussraten hängen von der Drehzahl des Antriebs und dem Schlauchaußendurchmesser (4 oder 6 mm) ab
  • Starrer Pumpenschlauch zum Pumpen von Flüssigkeiten bei Drücken bis 100 psi (6,9 bar)
  • Einstellbare Okklusion—für höheren Druck anziehen, für längere Schlauchlebensdauer lösen
  • Begrenzte chemische Exposition, da PTFE-Schläuche das einzige benetzte Teil sind
Spezifikation
Spezifikation
Pumpenantrieb
3 bis 300 U/min
90/260 VAC 50/60 Hz
0,75 bis 65 ml/min
L/S™ PTFE-Schlauchpumpenkopf 77390-00, PTFE-Schlauchsatz 77390-60 und L/S™-Antrieb 07528–20 mit variabler Drehzahl (3 bis 300 U/min). Das System enthält außerdem zwei 1/4 in. NPT(M) Rohradapter
50/60 Hz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ Digitalantrieb mit Pumpenkopf und PTFE-Schläuchen > Flussrate: 0,75 bis 65 ml/min