Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Standard-Pumpenkopf, Polykarbonat-Gehäuse
Verwenden Sie diesen Pumpenkopf für Flüssigkeitstransfers, bei denen eine hohe Genauigkeit und eine hohe Wiederholbarkeit erforderlich sind. Cole Parmer™ Masterflex™ Standard-Pumpenköpfe aus Polycarbonat sind für eine einzige Schlauchgröße präzisionsgeformt.
313.00 CHF - 441.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Flüssigkeitstransfers, die eine hohe Präzision und Wiederholbarkeit erfordern |
---|---|
Anzahl Kanäle | 1 |
Anzahl Rollen | 3 |
Verschlussart | Feststehend/befestigt |
Gesamttiefe (metrisch) | 6.4 cm |
Produktcode | Marke | Flussrate | Rotormaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Rotormaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11795158
|
Masterflex™
07014-20 |
0.21 ml/min | Kaltgewalzter Stahl |
313.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11785089
|
Masterflex™
07016-21 |
0.8 ml/min | Edelstahl |
441.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11715168
|
Masterflex™
07015-20 |
1.7 ml/min | Kaltgewalzter Stahl |
313.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11725168
|
Masterflex™
07017-20 |
2.8 ml/min | Kaltgewalzter Stahl |
359.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11705099
|
Masterflex™
07017-21 |
2.8 ml/min | Edelstahl |
441.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Verwenden Sie diesen Pumpenkopf für Flüssigkeitstransfers, bei denen eine hohe Genauigkeit und eine hohe Wiederholbarkeit erforderlich sind.Masterflex™ Standard-Pumpenköpfe aus Polycarbonat sind für eine einzige Schlauchgröße präzisionsgeformt.
- Entscheiden Sie sich für den Standard-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche für den allgemeinen Flüssigkeitstransfer oder für den Standard-Pumpenkopf für Hochleistungspräzisionsschläuche für noch bessere Werte bei Druckaufbau und Ansaughöhe und mit der Möglichkeit zum Transfer von zähflüssigen Flüssigkeiten
- Lieferbar mit Gehäuse aus durchsichtigem Polycarbonat (PC) und mit Rotor aus kaltgewalztem Stahl (CRS) oder Edelstahl (SS), CRS-Rotoren sind preisgünstig, SS-Rotoren hingegen weisen eine höhere Beständigkeit gegen Chemikalien und eine längere Lebensdauer auf
- Die höchste Beständigkeit gegen Chemikalien zeigen die Modelle –52 mit undurchsichtigem Gehäuse aus Polyphenylensulfid (PPS) und SS-Rotor
- Kompakter und einfach gestalteter Pumpenkopf mit Eintritts- und Austrittsanschlüssen an derselben Seite — perfekt bei nur geringem Platzangebot
- Die kompakten Standard-Pumpenköpfe können problemlos in Ihre OEM-Anwendungen integriert werden. Rufen Sie uns an und erfahren Sie mehr über unsere umfassenden OEM-Dienstleistungen
- Beinhaltet: Einfädelschlüssel für Schläuche, Montagematerial für einen Kanal und Pumpenschlauch aus Silikon, Länge 38 cm (15")
Spezifikation
Für Flüssigkeitstransfers, die eine hohe Präzision und Wiederholbarkeit erfordern | |
3 | |
6.4 cm | |
7 cm | |
Standard-Pumpenkopf | |
Polycarbonat |
1 | |
Feststehend/befestigt | |
7.6 cm | |
Je 1 | |
1 bis 600 U/min |