Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharMed™ BPT-Pumpenschläuche
Diese Hochleistungsschläuche sind die richtige Wahl für Anwendungsbereiche mit Druck, Saugdruck oder viskosen Flüssigkeiten. Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Hochleistungspräzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen sowie für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Auch für lichtempfindliche Proben gut geeignet.
Marke:  Masterflex™ 06508-35
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11812623
  • 298.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wählen Sie diesen Hochleistungsschlauch für Anwendungen mit Druck-, Saugheber- oder viskosen Flüssigkeiten. Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche sind ideal für Zell- und Gewebekulturen sowie pharmazeutische Anwendungen. Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
  • Das original Masterflex™ Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Richtlinienkonform für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Kostengünstige Schläuche mit einer längeren Lebensdauer
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
PharMed BPT
Für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen und für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
Je 1
3,8 bis 2300 ml/min
Undurchsichtig, beige
660 mmHg
Pumpenschlauch
7.9 mm
15 m
-51 °C
35
3/8 in.
35 psi
132 °C
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ PharMed™ BPT-Pumpenschläuche > Schlauchgröße:35