Learn More
Masterflex™ L/S™ Antrieb mit 8 Kanälen und 4 Rollen mit Kassetten-Mehrkanalpumpenkopf für L/S™-Präzisionsschläuche
Diese Präzisions-Digitalantriebe bestehen aus einem wartungsfreien, hochgenauen Motor und einer grafischen Bedienoberfläche, die Einrichtung und Anwendung so einfach wie nie zuvor machen.
Marke:  Masterflex™ 77919-25
4485.79 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15114696
  • 6580.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Digitalschnittstelle mit LCD-Grafikdisplay zeigt Pumpenleistung und Betriebsarten an—kontinuierlichen Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
  • Wählen Sie aus dem anwenderfreundlichen Menü für Programmierung und Bedienung Ihre bevorzugte Sprache aus
  • Abgabe nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 ml), l oder gal; Kopie—1 bis 9.999 Abgabezyklen); oder Zeit— Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 s bis 99 h, 59 min, 59 s pro Zyklus). Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
  • Der bürstenlose, wartungsfreie Motor bietet eine Drehzahlregelgenauigkeit von ±± % mit einem Reduzierverhältnis von 6000 bis 1
  • Modelle mit Kopfsensor stoppen den Antriebsmotor, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird
  • Durchflussbereich 0,0034 bis 18 ml/min pro Kanal mit mitgeliefertem Schlauchsatz—Durchflussrate hängt von der Antriebsdrehzahl und den Schlauchmaßen ab
Spezifikation
Spezifikation
CE, cETLus, ISO 1900:2008
Variable Drehzahl
IP33
100 U/min
06447-34 Schläuche,07519-06 Pumpenkopf, Antrieb 07522-30, 6 Fuß (1,8 m) Netzkabel mit IEC320-/CEE22-Buchse
Wartungsfreier, bürstenloser Motor
436,37 mm
215,9 mm
90/260 VAC
50/60 Hz
8
LCD
0,0034 bis 18 ml/min
1/10 PS
L/S Vierrollenpatrone mit acht Kanälen
L/S™ 8-Kanal, 4-Roller Kartuschenkopf 07519-06
210,82 mm
2,2/1,1 A 115/230 VAC 50/60 Hz
2,2/1,1 A
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
    Aktionscode: 24075
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    40
    Stunden
    5
    Minuten
    55
    Sekunden
    58
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ Antrieb mit 8 Kanälen und 4 Rollen mit Kassetten-Mehrkanalpumpenkopf für L/S™-Präzisionsschläuche > Flussrate: 0,0034 bis 18 ml/min