Learn More
Masterflex™ Masterflex™ L/S Digitales Pumpsystem
Durch dieses Pumpensystem verarbeiten Sie abrasive Schlämme und korrosive Flüssigkeiten mit minimalem Verschleiß. Die Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ digitalen Pumpensysteme mit Easy-Load 3 Pumpenkopf sind ideal für Filteranwendungen mit Titandioxid oder Kieselgur.
Marke: Masterflex™ 77921-75
3688.21 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Präzisions-Digitalantrieb, bestehend aus einem wartungsfreien, hochgenauen Motor und einer grafischen Oberfläche, durch die das Einrichten und Anwenden so einfach wie nie zuvor sind
- Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, wiederholte Dosierung und Dosierung nach Volumen.
- Kontinuierliche Überwachung der Pumpenleistung
- Über die menügesteuerte Schnittstelle können Sie eine von sieben Sprachen für die Programmierung und Bedienung auswählen
- Der bürstenlose, wartungsfreie Motor bietet eine Drehzahlregelgenauigkeit von ±0.1 % mit einem Reduzierverhältnis von 6000 zu 1
- Fernsteuerung über DB25-Buchse am Antrieb Das mehrfarbige, hintergrundbeleuchtete VGA-LCD-Grafikdisplay zeigt den Status der Fernsteuerung/lokalen Steuerung, die Motordrehzahl, die Ausgaberate, die Eingangssignalwerte sowie den Service- und Alarmstatus an
- Das mehrsprachige Display kann die Informationen auf Englisch, Spanisch, Französisch oder Deutsch anzeigen
- Ein System zur Erkennung von Schlauchdefekten (Tube Failure Detection, TFD) erkennt defekte Schläuche, indem es das Vorhandensein der gepumpten Chemikalie im Pumpenkopf erkennt
- Die integrierte Fehlerkorrektur verhindert Fehlauslösungen
- Pumpen werden standardmäßig mit Norprene-Schlauchsätzen geliefert
- Norprene-Schläuche erfüllen die FDA-Kriterien für Lebensmittel und bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Spezifikation
CE, cETLus, ISO 1900:2008 | |
Variable Drehzahl | |
IP33 | |
600 U/min | |
1/10 PS | |
Wartungsfreier, bürstenloser Motor | |
13.38 in. | |
8.3 Zoll | |
8.5 Zoll | |
115/230 V Wechselstrom 50/60 Hz/2.2/1.1 A | |
2,2/1,1 A |
1 | |
LCD | |
0.28 bis 1700 ml/min | |
Ja | |
07522-20 Antrieb, 3 m (10 Fuß) Schläuche, C-Flex ULTRA L/S 24 06434-24, L/S Easy-Load 77200-62 Pumpenkopf | |
L/S Easy-Load II Pumpenkopf | |
339.85 mm | |
210.82 mm | |
215.9 mm | |
90/260 VAC | |
50/60 Hz |