Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Masterflex L/S Pumpenantrieb mit fester Drehzahl, aus lackiertem Stahl
Liefern Sie konsistente, wiederholbare Flussraten mit diesen Antrieben. Masterflex™ L/S™ Antriebe mit fester Drehzahl sind stapelbar und ideal für Labor-, Feld- oder Prozesszufuhranwendungen. Wählen Sie aus sieben Drehzahlen, basierend auf der Durchflussrate oder der Anzahl der benötigten Köpfe.
Marke: Masterflex™ 07542-20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Antrieb ist geeignet für fünf verschiedene Pumpenkopfmodelle: Standard, Easy-Load™, Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3 und Pumpenköpfe mit Schlauchkassetten.- Der beleuchtete Schalter an der Vorderseite des Antriebs zeigt an, ob die Pumpe in Betrieb ist
- Die Motoren sind UL- und cUL-gelistet und CE-konform
- 230 VAC-Modelle haben eine IEC320/CEE22-Buchse
- Die Antriebe werden mit länderspezifischen Kabeln/Steckern geliefert
- Das lackierte Stahlgehäuse ist klassifiziert nach IP22
- Der Antrieb ist gegen vertikal auftreffendes Wasser geschützt
- Die Antriebsgeschwindigkeit kann aufgrund von Schwankungen in der Netzspannung und Frequenz um ±15 % variieren
Spezifikation
230 V Wechselstrom, <1/25 hp, <70 W | |
IEC320/CEE22-Buchse | |
152 mm | |
± 15 % | |
<70 w |
1 bis 80 ml/min | |
118 mm | |
134 mm | |
Pumpenantrieb | |
16.67 rpm |