Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Bio Pumpenschläuche, chemikalienbeständig, undurchsichtig
Diese Schläuche eignen sich für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Labor, Pharmazie und Biotechnologie. Cole-Parmer™ Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Präzisionspumpenschläuche zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit und Langlebigkeit unter Druck aus.
Marke: Masterflex™ 06442-17
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Schläuche werden nach speziellen Vorgaben für Masterflex™ Pumpen extrudiert. Auf lange Lebensdauer in Peristaltikpumpen ausgelegt. Begrenzt in einer Vielzahl von chemischen Anwendungen die Anzahl der Schlauchformulierungen, die zur Hand sein müssen. Geringe Spallation erhält die Reinheit der Flüssigkeit. Flexibler Außenmantel wirkt als isolierende Schicht, um Wärme von den Rollen zu absorbieren und abzuleiten und die Lebensdauer des Schlauches zu verlängern.- Weichmacherfreie, glatte Einlage ist hydrophob und widersteht Absorption/Adsorption von wässrigen Flüssigkeiten
- Konform mit USP-Klasse VI, FDA, REACH, RoHS
- Ausgezeichnete chemische Kompatibilität und Biokompatibilität
- Ausgezeichnete Pumpenlebensdauer und Haltbarkeit unter Druck
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und lange Lebensdauer
- Erfüllt Anforderungen USP-Klasse VI
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Chem-Durance Bio | |
Labor, pharmazeutische Verarbeitung und Biotechnologie-Anwendungen | |
17 | |
6.7 m | |
20 psi | |
74 °C |
6.4 mm | |
15.2 m | |
-60 °C | |
2.8 bis 1700 ml/min | |
Lichtundurchlässig | |
510 mm | |
Pumpenschlauch |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ Bio Pumpenschläuche, chemikalienbeständig, undurchsichtig > Länge:15,2m; Schlauchgröße:17
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur