Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Bio Pumpenschläuche, chemikalienbeständig, undurchsichtig
Diese Schläuche eignen sich für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Labor, Pharmazie und Biotechnologie. Cole-Parmer™ Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Präzisionspumpenschläuche zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit und Langlebigkeit unter Druck aus.
Marke:  Masterflex™ 06442-18
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11806953
  • 564.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
Die Schläuche werden nach speziellen Vorgaben für Masterflex™ Pumpen extrudiert. Auf lange Lebensdauer in Peristaltikpumpen ausgelegt. Begrenzt in einer Vielzahl von chemischen Anwendungen die Anzahl der Schlauchformulierungen, die zur Hand sein müssen. Geringe Spallation erhält die Reinheit der Flüssigkeit. Flexibler Außenmantel wirkt als isolierende Schicht, um Wärme von den Rollen zu absorbieren und abzuleiten und die Lebensdauer des Schlauches zu verlängern.
  • Weichmacherfreie, glatte Einlage ist hydrophob und widersteht Absorption/Adsorption von wässrigen Flüssigkeiten
  • Konform mit USP-Klasse VI, FDA, REACH, RoHS
  • Ausgezeichnete chemische Kompatibilität und Biokompatibilität
  • Ausgezeichnete Pumpenlebensdauer und Haltbarkeit unter Druck
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und lange Lebensdauer
  • Erfüllt Anforderungen USP-Klasse VI
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Chem-Durance Bio
Labor, pharmazeutische Verarbeitung und Biotechnologie-Anwendungen
18
6.7 m
15 psi
74 °C
7.9 mm
15.2 m
-60 °C
3.8 bis 2300 ml/min
Lichtundurchlässig
510 mm
Pumpenschlauch
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ Bio Pumpenschläuche, chemikalienbeständig, undurchsichtig > Länge:15,2m; Schlauchgröße:18