Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Norprene (A 60 G) Silikonschlauch
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Druck oder Unterdruck. Cole Parmer™ Masterflex™ Norprene™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, die eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Hitze, Ozon sowie ultraviolettes (UV-) Licht erfordern.
84.60 CHF - 142.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Silikon |
Gesamtlänge (metrisch) | 15.2┬ám |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Anwendungen, die eine hervorragende Chemikalien-, Hitze-, Ozon-, UV- und Lichtbeständigkeit erfordern |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -51 °C |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11775138
|
Masterflex™
06404-13 |
13 |
84.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11785138
|
Masterflex™
06404-14 |
14 |
88.25 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11795138
|
Masterflex™
06404-16 |
16 |
91.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11715148
|
Masterflex™
06404-17 |
17 |
115.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11725148
|
Masterflex™
06404-18 |
18 |
142.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11705108
|
Masterflex™
06404-25 |
25 |
101.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Diese Schläuche eignen sich für Druck-/Unterdruck-Anwendungen. Masterflex™ Norprene™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche eignen sich hervorragend für Anwendungen, die eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Wärme, Ozon und UV-Strahlung erfordern.
- Speziell für die Verwendung mit Masterflex™ Pumpen extrudiert
- Für eine lange Haltbarkeit in Peristaltikpumpenanwendungen entwickelt
- Konsistenz von Charge zu Charge sorgt für hervorragende Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Nicht leitend und hitzeversiegelbar
- Nicht alternd, nicht oxidierend, mit überlegener Beständigkeit gegen Säuren und Alkalien
- Undurchsichtig, beige
- Erfüllt NSF, REACH, RoHS
- Haltbarkeit des Schlauchs bis zu 10,000 Stunden
Spezifikation
Autoklavierbar | |
15.2 m | |
-51 °C | |
Opaque schwarz | |
Masterflex Norpren-Schlauch |
Silikon | |
Für Anwendungen, die eine hervorragende Chemikalien-, Hitze-, Ozon-, UV- und Lichtbeständigkeit erfordern | |
Ja | |
132 °C |