Learn More
Masterflex™ Masterflex™ L/S™ Viton FDA-konforme Pumpenschläuche
Diese Thermo Scientific Schläuche werden mit den Peristaltikpumpen FH15 und FH30 verwendet.
Marke:  Masterflex™ 96412-16
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11730469
  • 240.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Präzisionsextrudiert für optimale Leistung bei Flussgenauigkeit und Wiederholbarkeit. Masterflex™ L/S™ Viton™ FDA-konforme Pumpenschläuche sind ideal für Anwendungen, bei denen FDA- und chemische Kompatibilität erforderlich sind.
Hohe chemische Beständigkeit.
• Temperaturbereich -32 bis +205°C.
• FDA zertifiziert.
• Länge 7,5 m.
• Beschreibung: Precision
• Φ Innen: 3,1mm
• Kalibrierte Grösse: 16
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ L/S™ Viton FDA-konforme Pumpenschläuche > Schlauchgröße:16