Learn More
Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S frequenzgeregelter Konsolenantrieb
Die kompakten und kostengünstigen Masterflex L/S Konsolenantriebe mit variabler Drehzahl eignen sich für allgemeine Flüssigkeitstransfers
1143.00 CHF - 1400.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit ± 5 %
Zertifizierung/Konformität UL, CSA, CE
Farbe Weiß und Blau
Elektrische Anforderungen 180 bis 260 V AC, 50/60 Hz, 37 W
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeits-Handhabung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Pumpenköpfe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Pumpenköpfe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15917965
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
07555-05
Für 1
1400.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15927965
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
07555-15
für 2 N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchflussbereich: 0.42 bis 2900 ml/min
  • Anwenderfreundliche Bedienung mit Drehzahlregelung für einzelne Umdrehungen
  • Mit dem separaten Netzschalter können Sie die Geschwindigkeitseinstellung beim Ein- und Ausschalten des Antriebs beibehalten. Die LED auf der Vorderseite zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist
  • Der Motor mit Drehrichtungsumkehrung ermöglicht einfaches Primern/Spülen der Schläuche und Pumpen in beide Richtungen
  • Start/Stopp-Fernsteuermöglichkeit mittels DB9-Buchse an der Rückseite des Antriebs
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S frequenzgeregelter Konsolenantrieb