Learn More
Masterflex™ L/S™ Standard Digital Drives
Masterflex™ L/S™ Standard Digital Drive offers a maintenance-free high-accuracy motor and a graphical interface – makes setup and operation easier than ever!
4455.00 CHF
Spezifikation
Stromstärke | 2,2 A |
---|---|
Farbe | Weiß |
Regelungsart | Digitale variable Drehzahl |
Display | Grafisches LCD |
Elektrische Anforderungen | 90/260 V, 50/60 Hz |
Includes: 6-ft (1.8-m) line cord with IEC 320/CEE22 socket.
Produktcode | Marke | Geschwindigkeit | Flussrate | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Geschwindigkeit | Flussrate | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16351778
|
Masterflex™
07522-28 |
0,1 bis 600 U/min | 0.006 to 3400 mL/min., depending on pump head, tubing size, and rpm | ±0.1% (0.1 rpm at 600 rpm) |
4455.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Flow rate 0.001 to 3400 mL/min with L/S tubing. Flow rate depends on drive rpm and tubing size.
- Graphical LCD shows four operating modes continuous run, timed dispense, copy dispense, volume dispense.
- View pump performance continually.
- Dispense by Volume in mL (0.001 to 99999 mL), L, or gal; Copy—1 to 9,999 dispense cycles; or Time—time interval of on/off cycles (1 sec to 99 hr, 59 min, 59 sec per cycle)
- Antidrip function ensures dispensing accuracy
Bestellinformation
These models are shipped with country specific plug/cord set; please specify ultimate destination when ordering.
Certifications
CE; ETL(US & CA)
Compliance
ISO 9002 registered
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
2,2 A | |
Digitale variable Drehzahl | |
90/260 V, 50/60 Hz | |
Easy-Load II mit Sensor für offenen Pumpenkopf, Easy-Load II, Easy-Load, Standard, Hochleistung, Schläuche aus PTFE, PTFE-Membran | |
75 | |
6-ft (1.8-m) line cord with IEC 320/CEE22 socket. These models are shipped with country specific plug/cord set; please specify ultimate destination when ordering. | |
L/S | |
8.5 Zoll | |
10 Zoll | |
8.5 Zoll | |
Yes | |
Digitale variable Drehzahl | |
75 W | |
90/260 V |
Weiß | |
Grafisches LCD | |
Fluid handling | |
50/60 Hz | |
IP33 | |
ABS Plastic, Aluminum | |
0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure | |
21.6 cm | |
25.4 cm | |
21.6 cm | |
Open-head | |
Kompatibel mit allen L/S-Rezepturen | |
16.5 lb. |