Learn More
Masterflex™ Masterflex™ IP33 modularer Präzisions-Pumpenantrieb mit LED-Anzeige
Modulare Pumpenantriebe dienen zum hochpräzisen und reproduzierbaren Überwachen und Fördern von Flüssigkeiten. Masterflex™ L/S Modulare Präzisionspumpenantriebe bieten die Möglichkeit, die Förderrichtung umzukehren und den Motor von der Kontrolleinheit zu trennen.
2560.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 9001:2008
Display LED
Elektrische Anforderungen 90 bis 260 V, 50/60 Hz, 75 W
Frequenz 50/60 Hz
IP-Schutzart IP 33
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
13497089
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
07557-00
0.36 bis 3400 ml/min
2560.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13427099
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
07557-10
0.06 bis 580 ml/min
2560.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Messen und übertragen Sie Flüssigkeiten präzise und reproduzierbar mit modularen Pumpenantrieben.Masterflex™ L/S™ Modulare Präzisionsantriebe verfügen über reversibles Pumpen und gewährleisten besondere Flexibilität durch Trennung des Motors von der Steuerung.
Dank der modularen Antriebe lassen sich der Motor und die Steuerung dort platzieren, wo es am praktischsten ist. Damit eignet sich diese Lösung optimal in engen Räumen, unter Hauben oder in Isolierkammern. Fernsteuerungsfunktion über einen DB9-Anschluss auf der Antriebsrückseite: Drehzahlregelungseingang 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V. Pumprichtung (im oder gegen den Uhrzeigersinn) über Schließen eines Kontakts oder einen offenen Kollektor. Start/Stopp über Schließen eines Kontakts oder einen offenen Kollektor.
  • Das dreistellige LED-Display zeigt die Motordrehzahl an und ermöglicht eine Überprüfung der Drehzahleinstellung auf einen Blick
  • Das Membran-Bedienfeld ermöglicht eine einfache Einstellung von Drehzahl, Richtung sowie Start/Stopp
  • Motor mit umkehrbarer Drehrichtung, Spülung der Schläuche vor und nach dem Pumpen, Pumpen der Flüssigkeit in beide Richtungen möglich
  • Dank der leistungsstarken Motoren lassen sich 2 oder 4 Pumpenköpfe anschließen, um die Flussrate zu erhöhen oder Mehrkanal-Anwendungen zu ermöglichen
  • Separate Steuerung von Drehzahl und Leistung, die Drehzahleinstellung bleibt beim Ein- und Ausschalten der Pumpe erhalten
  • Das Spritzschutzgehäuse der Steuerung aus ABS-Kunststoff verfügt über die Schutzart IP33, das Antriebsgehäuse ist aus Stahl mit Epoxidversiegelung und verfügt ebenfalls über die Schutzart IP33
Spezifikation
Spezifikation
CE, ISO 9001:2008
90 bis 260 V, 50/60 Hz, 75 W
IP 33
Stahl
11.4 cm
11.1 cm
Modularer Präzisionsantrieb
90 bis 260 Volt Wechselstrom
LED
50/60 Hz
1.8 m (6 ft.) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
Reversibel
26.7 cm
0.25 %
75 w
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ IP33 modularer Präzisions-Pumpenantrieb mit LED-Anzeige