Learn More
Masterflex™ L/S™ digitale Prozesspumpensysteme mit Cytoflow™ Pumpenkopf
Ideal zum Transfer und Dispensieren lebender Zellkulturen, Medien und anderen scherempfindlichen Flüssigkeiten in Prozessumgebungen und bei Nassanwendungen.
9205.00 CHF
Spezifikation
Displaytyp LCD
Schutzart Gehäuse IP 66
Motor Speed 0,1 bis 600 U/min
Abmessungen (L x B x H) 37,03 x 22,86 x 23,65 cm
Elektrische Anforderungen 90 bis 260 V AC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
16438999
Unterlagen ansehen
Masterflex™
77975-50
0,17 bis 1.040 ml/min
9205.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16448999
Unterlagen ansehen
Masterflex™
77975-52
0,62 bis 3.700 ml/min
9205.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Konstruktion mit konvexen Rollen schont lebende Zellen und scherempfindliche Flüssigkeiten—durch unabhängige Testdaten validiert
  • Rotor mit großem Durchmesser liefert höhere Durchflussraten bei niedrigeren Drehzahlen
  • Durch das Pumpen mit niedriger Drehzahl lassen sich Konsistenz und Eigenschaften scherempfindlicher Flüssigkeiten beibehalten
  • Antriebsgehäuse sind vollständig versiegelt—IP66- und NEMA 4X-konform—zum Reinigen mit Schlauch abspritzbar
  • Der bürstenlose, wartungsfreie Motor bietet eine Drehzahlregelgenauigkeit von ±± % mit einem Reduzierverhältnis von 6000 bis 1
  • Cytoflow Pumpenköpfe sind die beste Möglichkeit zum Pumpen lebender Zellen und scherempfindlicher Flüssigkeiten—durch unabhängige Testdaten validiert
  • Komplettfunktionen für die Fernsteuerung ermöglichen eine einfache Integration in automatisierte Prozesse
  • Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen. Kontinuierliche Überwachung der Pumpenleistung
Spezifikation
Spezifikation
LCD
0,1 bis 600 U/min
90 bis 260 V AC
IP 66
37,03 x 22,86 x 23,65 cm
2.2 A bei 115 V, 1.1 A bei 230 V
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ digitale Prozesspumpensysteme mit Cytoflow™ Pumpenkopf