Learn More
Masterflex™ Masterflex™L/S™ analoge drehzahlgeregelte Konsolenantriebssysteme
Kompakte, kostengünstige Pumpensysteme für den allgemeinen Flüssigkeitstransfer.
2195.00 CHF - 2421.07 CHF
Spezifikation
Kanäle | 1 |
---|---|
Regelungsart | Analog |
Schutzart Gehäuse | IP 22 |
Motor Speed | 20 bis 600 U/min |
Externe Steuerung | Start/Stopp |
Produktcode | Marke | Flussrate | Pumpenkopf | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Pumpenkopf | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16305918
|
Masterflex™
77910-55 |
56 bis 1.700 ml/min | Easy Load II |
2421.07 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16408675
|
Masterflex™
77910-75 |
56 bis 1.700 ml/min | Easy Load |
2195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16488665
|
Masterflex™
77910-45 |
16 bis 480 ml/min | Easy Load II |
2305.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16498665
|
Masterflex™
77910-65 |
16 bis 480 ml/min | Easy Load |
2195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Anwenderfreundliche Bedienung mit Drehzahlregelung für einzelne Umdrehungen
- Mit dem separaten Netzschalter können Sie die Geschwindigkeitseinstellung beim Ein- und Ausschalten des Antriebs beibehalten. Die LED auf der Vorderseite zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist
- Der Motor mit Drehrichtungsumkehrung ermöglicht einfaches Primern/Spülen der Schläuche und Pumpen in beide Richtungen
- Start/Stopp-Fernsteuermöglichkeit mittels DB9-Buchse an der Rückseite des Antriebs
Spezifikation
1 | |
IP 22 | |
Start/Stopp | |
0,8 A |
Analog | |
20 bis 600 U/min | |
230 VAC |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™L/S™ analoge drehzahlgeregelte Konsolenantriebssysteme