Learn More
Masterflex™ Masterflex™ IP33 Antrieb mit digitaler LCD-Anzeige
Mit diesem Digitalantrieb ist Präzision bei der Dispensierung sichergestellt. Der Masterflex™ L/S Digitalantrieb verfügt über eine leuchtstarke grafische LCD-Bedienoberfläche. Über diese Bedienoberfläche in sieben Sprachen kann der Antrieb problemlos programmiert und auf eine der vier Betriebsarten eingestellt werden. Mit seiner vorprogrammierten Kalibrierung sorgt dieser Antrieb für eine noch genauere Dispensierung.
4190.00 CHF - 4215.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit | ±0.1 % |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE, ISO 9001: 2000 |
Display | Grafisches LCD |
Elektrische Anforderungen | 115/230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 75 W |
Frequenz | 50/60 Hz |
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15134696
|
Masterflex™
07522-30 |
0.001 bis 566 ml/min |
4215.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15104696
|
Masterflex™
07522-20 |
0.006 bis 3400 ml/min |
4190.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Mit diesem Digitalantrieb ist Präzision bei der Dispensierung sichergestellt. Der Masterflex™ L/S Digitalantrieb verfügt über eine leuchtstarke grafische LCD-Bedienoberfläche. Über diese Bedienoberfläche in sieben Sprachen kann der Antrieb problemlos programmiert und auf eine der vier Betriebsarten eingestellt werden. Mit seiner vorprogrammierten Kalibrierung sorgt dieser Antrieb für eine noch genauere Dispensierung.
Dieser Präzisions-Digitalantrieb, bestehend aus einem wartungsfreien, hochgenauen Motor und einer grafischen Bedienoberfläche, kann auf einfachste Weise eingerichtet und betrieben werden. Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen. Das Betriebsverhalten der Pumpe kann kontinuierlich abgelesen werden. Mit L/S-Schlauchmaterial sind Durchflussraten von 0.001 bis 3400 ml/min realisierbar. Die Durchflussrate ist von der Drehzahl des Antriebs und den Schlauchmaßen abhängig. Im Lieferumfang enthalten: Netzkabel 1.8 m (6 ft) mit Buchse nach IEC 320/CEE22. Diese Modelle werden mit länderspezifischem Stecker/Kabelsatz geliefert.- Anti-Tropf-Funktion für exakte Dosierung
- Bürstenloser, wartungsfreier Motor ermöglicht die Regelung der Drehzahl mit einer Genauigkeit von ± 0.1 % in einem Regelbereich von 6000 bis 1
- Ausstattung entsprechend des Bedarfs – Antriebe können für alle L/S-Pumpenköpfe verwendet werden und sind somit vielseitig einsetzbar
- Fernbedienung über DB25-Buchse
Spezifikation
±0.1 % | |
Grafisches LCD | |
50/60 Hz | |
1.8 m (6 ft.) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse | |
21.6 cm | |
Ja | |
Digitalantrieb | |
115/230 VAC |
CE, ISO 9001: 2000 | |
115/230 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 75 W | |
IP 33 | |
Reversibel | |
25.4 cm | |
± 0,1% | |
75 w |