Learn More
Masterflex™ Masterflex™ IP26 Präzisions-Pumpenantrieb mit LED-Anzeige, ohne Kohlebürsten
Diese leichtgewichtigen, tragbaren Antriebe eignen sich für die anspruchsvollsten Anwendungen. Bürstenlose Cole-Parmer™ Masterflex™ I/P™ Präzisionsantriebe sind wartungsarm, vielseitig einsetzbar und preisgünstig.
Marke: Masterflex™ 77410-10
4664.50 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit robusten bürstenlosen Motoren mit 1⁄3 PS, die bis zu zwei Pumpenköpfe mit den meisten Schlauchrezepturen antreiben
- Schnelles Anpassen der Drehzahl durch den Drehzahlsteuerungsregler
- Drehzahl wird auf einem einfach abzulesenden LED-Display von 5 bis 100 % der vollen Drehzahl mit einer Auflösung von 1 % angezeigt.
- Das mit Epoxidharz-beschichtete Stahlgehäuse der Schutzklasse IP55 bietet ausgezeichneten Schutz gegen Chemikalien, Wasser und Staub
- Kompakte Stellfläche, integrierter Tragegriff und leichte Antriebe sparen Platz und ermöglichen eine einfache Tragbarkeit
Spezifikation
CE, ISO 9001:2008 | |
230 V, 50/60 Hz, 250 W | |
50/60 Hz | |
77410-10 | |
22.9 cm | |
25.4 cm | |
0.25 % | |
230 VAC |
LED | |
0.2 bis 4 ml/min | |
IP26 | |
Reversibel | |
33.6 cm | |
Ja | |
250 W | |
33 bis 650 U/min |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ IP26 Präzisions-Pumpenantrieb mit LED-Anzeige, ohne Kohlebürsten > Flussrate: 0.2 bis 4 ml/min
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur