Learn More
Masterflex™ I/P™ modularer Digitalantrieb für Nassanwendungen mit wandmontierter Steuerung und abgesetztem Ein-/Ausgang
Das modulare Design ermöglicht das Aufstellen von Motor und Regler so, wie es praktisch ist
Marke:  Masterflex™ 07591-30
5511.39 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13467099
  • 6280.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durchflussraten von 0,04 bis 19 l/min mit I/P™-Schläuchen—von Antriebsdrehzahl, Pumpenkopf und Schlauchmaßen abhängig
  • Die digitale Schnittstelle mit LED-Display zeigt die Pumpendrehzahl an—dies bestätigt die Drehzahleinstellung auf einen Blick
  • Fernsteuerung mit Analogkommunikation verfügbar—Spannungs-, Stromstärken- und Kontaktschlusssteuerung verfügbar
  • Der leistungsstarke Motor ermöglicht das Stapeln zweier Pumpenköpfe. Dies erhöht die Durchflussrate bei gleichzeitig ±0,25 % Drehzahlregelgenauigkeit
Bestellinformation
Flussrate
Spezifikation
Spezifikation
115/230 V Wechselspannung, 149 W
1.8 m (6 ft.) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
39,5 cm
Ja
149 W
19000 ml/min
15,2 cm
14,1 cm
0,25%
6 bis 650 U/min
Name des Produkts
Masterflex™ I/P™ modularer Digitalantrieb für Nassanwendungen mit wandmontierter Steuerung und abgesetztem Ein-/Ausgang > Flussrate: 19000 ml/min