Learn More
Masterflex™ I/P™ digitaler Prozessantrieb
Mit diesem digitalen Prozessantrieb können Sie Schläuche vor oder nach dem Pumpen spülen bzw. Flüssigkeit in beide Richtungen pumpen. Masterflex™ I/P™ digitale Prozessantriebe aus Edelstahl besitzen drei Dispensiermodi und präzise wartungsarme Motoren.
9590.00 CHF - 10130.00 CHF
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 4,5 A bei 115 V Wechselspannung; 2,5 A bei 230 V Wechselspannung, 3/8 PS, 280 W
Flussrate 0,6 bis 26000 ml/min
Gesamthöhe (metrisch) 328 mm
Gesamtlänge (metrisch) 42,4 cm
Gesamtbreite (metrisch) 282 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
14883752
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
77420-10
Edelstahl
10130.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
14893752
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
77420-20
Pulverbeschichteter Stahl
9590.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese voll ausgestatteten Antriebe bieten eine robuste Arbeitsleistung und präzise digitale Steuerung. Ideal für Flüssigkeitstransfer, Spender- und Dosieranwendungen in Labor-, Prozess- und Industrieumgebungen
  • Die NEMA 4X (IP66)-Gehäuse sind vollständig versiegelt, leicht zu reinigen und beständig gegen häufig verwendete Reinigungs- und Desinfektionslösungen.
  • Präzisionsantriebe verfügen über ein programmierbares Abgabeintervall, mit dem Sie die Verzögerung zwischen den Abgabezyklen für eine bequeme, automatisierte Abgabe nach Zeit oder Volumen einstellen können
  • Die programmierte Kalibrierung gewährleistet die Genauigkeit der Abgabe und Anzeige
  • Der Antrieb wird in der erforderlichen Drehzahl verriegelt, und die Tastensperre schützt die Einstellungen
  • Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
  • Über die menügesteuerte Schnittstelle können Sie eine von sieben Sprachen für die Programmierung und Bedienung auswählen
  • Abgabe nach Volumen in ml (0,001 bis 99999 ml), l, oder gal; Kopie (1 bis 9.999 Abgabezyklen); oder Zeit, Zeitintervall von Ein-/Aus-Zyklen (1 s bis 99 h, 59 min, 59 s pro Zyklus)
  • Umkehrbarer bürstenloser, wartungsfreier Motor
  • Stapeln Sie 2 Pumpenköpfe mit jeder Schlauchausformung für höhere Durchflussraten und für Mehrkanalanwendungen
  • Fernsteuerungsmöglichkeit über wasserfeste Verbindung
  • Drehzahlregelungseingabe von 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V skalierbar
Spezifikation
Spezifikation
4,5 A bei 115 V Wechselspannung; 2,5 A bei 230 V Wechselspannung, 3/8 PS, 280 W
328 mm
282 mm
± 0,1%
280 W
0,6 bis 26000 ml/min
42,4 cm
Ja
Pumpenantrieb
0,1 bis 650 U/min
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ I/P™ digitaler Prozessantrieb