Learn More
Masterflex™ DB25 Steckverbinder
Erstellen Sie Ihr eigenes Kabel für die Optimierung Ihres Masterflex™ Antriebs
Marke:  Masterflex™ 07523-94
Artikelnummer. 11755369
  • 158.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
Auswahl des richtigen Anschlusses für Ihre Masterflex™ Pumpe
Spezifikation
Spezifikation
Zum Erstellen eines eigenen Kabels
Für Verbindungen mit 20 bis 22 abgeschirmtem Kabel mit Messgerät
Je 1
DB25 Steckverbinder
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ DB25 Steckverbinder > Kann verwendet werden mit: Für Verbindungen mit 20 bis 22 abgeschirmtem Kabel mit Messgerät