Learn More
Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche
Diese Schläuche sind für eine Reihe von Labor-, pharmazeutischen Verarbeitungs- und Biotech-Anwendungen geeignet. Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche zeichnen sich durch ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Haltbarkeit unter Druck aus.
498.00 CHF - 846.00 CHF
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11816953
|
Masterflex™
06442-15 |
15 |
498.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11826953
|
Masterflex™
06442-24 |
24 |
677.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11836953
|
Masterflex™
06442-35 |
35 |
846.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11785648
|
Masterflex™
06442-36 |
36 |
841.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Für Anwendungen mit Druck, Saughöhe, viskosen Flüssigkeiten oder längere Schlauchlebensdauer
- Dickere Wand im Vergleich zu Präzisionspumpenschläuchen
- Für viele chemische Anwendungen geeignet, beschränkt die Anzahl der Schlauchformulierungen, die Sie zur Hand haben müssen
- DIe niedrige Spallation hält die Reinheit der Flüssigkeit aufrecht.
- Der flexible Außenmantel dient als Isolierschicht, um die Wärme der Walzen aufzufangen und abzuleiten und verlängert so die Lebensdauer der Schläuche
- Die weichmacherfreie, glatte Auskleidung ist hydrophob und widersteht der Absorption/Adsorption wässriger Flüssigkeiten. Entspricht USP Klasse VI, FDA, REACH, RoHS
- Ausgezeichnete chemische Kompatibilität und Biokompatibilität
- Ausgezeichnete Pumpenlebensdauer und Haltbarkeit unter Druck
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und lange Pumpenlebensdauer
- Erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Chem-Durance Bio |