Learn More
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex™ Pumpenschläuche aus Silikon
Diese Allzweck-Laborschläuche eignen sich für Anwendungen, bei denen hohe Leistung und Lebensdauer gefordert sind. Cole Parmer™ Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche vereinen die Biokompatibilität von Silikon mit der chemischen Beständigkeit von Tygon™.
Marke:  Masterflex™ 06424-16
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11715128
  • 82.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
Verwenden Sie diesen universellen Laborschlauch für Anwendungen, die hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordern. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing kombiniert die Biokompatibilität von Silikon mit einer chemischen Beständigkeit ähnlich wie Tygon™.
  • Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Gasdurchlässigkeit und glatte Oberfläche
  • Speziell für die Verwendung mit Masterflex Pumpen extrudiert
  • Längere Haltbarkeit als andere Schlauchrezepturen aus Platin oder Peroxid-Silikon
  • Sehr geringe Proteinbindung
  • Hitzeversiegelbar, verschweißbar
  • Bessere Beständigkeit gegen pH-Schwankungen
  • Mit USP Klasse VI, EP, REACH, RoHS, ADCF konform
  • Ökonomisch
  • Undurchsichtig, weiß
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
3.1 mm
0,62 in.
24,9 ft.
F├╝r allgemeine Laboranwendungen, die eine hohe Leistung und Lebensdauer erfordern
16
1/8 in.
Niedrig
40 psi
135 °C
0,12 in.
Silikon
16 mm
7.6 m
-40 °C
0.8 bis 480 ml/min
8.8 m
Lichtundurchlässig, weiß
660 mm
Pumpenschlauch
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ C-Flex™ Pumpenschläuche aus Silikon > Schlauchgröße:16