Learn More
Masterflex™ L/S™ Analoge Konsole mit variabler Drehzahl für Pumpensysteme
Diese Pumpenantriebe können Sie auf die konkrete Anwendung anpassen. Die peristaltischen Cole-Parmer™ MasterFlex™ L/S™ Easy-Load 3 Pumpenantriebe aus ABS-Kunststoff verfügen über einen in der Drehrichtung umkehrbaren Motor und ein spritzwassergeschütztes, stapelbares Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Die Leistung des Motors von 1/10 PS sorgt für einen problemlosen Betrieb und eine lange Lebensdauer.
3145.00 CHF - 3235.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 9001:2008
Regelungsart Analoge variable Drehzahl
Displaytyp LED
Schutzart Gehäuse IP33
Motor Speed 600 U/min
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Flussrate Pumpenkopf Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Pumpenkopf Preis Menge & Verfügbarkeit  
11739779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
77916-10
4.8 bis 480 ml/min L/S™ Easy-Load™ 3 77800-60
3145.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11749779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Masterflex™
77916-20
17 bis 1700 ml/min L/S™ Easy-Load™ II 77200-62
3235.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Pumpenantriebe können Sie auf die konkrete Anwendung anpassen.MasterFlex™ L/S Easy-Load™ peristaltische Pumpenantriebe aus ABS-Kunststoff verfügen über einen in der Drehrichtung umkehrbaren Motor und ein spritzwassergeschütztes, stapelbares Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Die Leistung des Motors von 1/10 PS sorgt für problemlosen Betrieb und eine lange Lebensdauer.
  • Um ein Pumpensystem mit mehreren Kanälen aufzubauen, können 2 oder 4 Pumpenköpfe gleichzeitig auf einen Antrieb gesteckt werden.
  • Das digitale Display ermöglicht Ihnen die präzise Steuerung Ihrer Messanwendungen
  • Umkehrmotor – zum Entleeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen
  • Genaue und wiederholbare Drehzahleinstellungen mit 3-stelliger LED-Anzeige
  • Zwei Möglichkeiten zur Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp—: Verwenden Sie entweder die Folientastatur oder die Fernsteuerungsfunktion
  • Der Antrieb passt für neun Pumpenkopftypen: Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Multichannel, Hochleistung, Kartusche, PTFE-Schlauch und PTFE-Membran
  • Mit 6 Fuß (1,8 m) Netzkabel—115 V AC: US-Standardstecker; 230 V Wechselstrom: IEC 320/CEE22-Buchse
Spezifikation
Spezifikation
CE, ISO 9001:2008
LED
600 U/min
ABS-Kunststoff
352,55 mm
215,9 mm
90/260 VAC
Analoge variable Drehzahl
IP33
Ja
1/10 PS
210,82 mm
1.8/1.2 A, 115/230 V Wechselstrom, 50/60 Hz
50/60
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ L/S™ Analoge Konsole mit variabler Drehzahl für Pumpensysteme