Learn More
Masterflex™ 31-poliger Rundstecker (geeignet für Nassanwendungen) für Ein/Aus-Fußschalter
Einfaches Steuern Ihres Masterflex™ Antriebs mit einem kompatiblen Fußschalter
Marke: Masterflex™ 07575-84
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Auswahl eines Fußschalters mit dem richtigen Anschluss für Ihre Masterflex™ Pumpe
- Anschlusstyp: 31-polig, rund
Spezifikation
Für den freihändigen Betrieb von Laufwerken | |
Je 1 | |
Ein-/Aus-Fußschalter zum Spülen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ 31-poliger Rundstecker (geeignet für Nassanwendungen) für Ein/Aus-Fußschalter > Kabellänge: 6 m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur