Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X50 (GB)
Der neue Mastercycler X50 verbindet elegant Geschwindigkeit, Flexibilität und PCR-Optimierung für PCR-Forschungsanwendungen und die Standardisierung von Routine-PCR-Anwendungen, wie die Analyse von Lebensmitteln, etc. Über unseren besonders intuitiven Touchscreen sind all diese Vorteile stets verfügbar.
Spezifikation
Thermische Genauigkeit ±15°C
Temperaturbereich (metrisch) 4 bis 99 °C
Spannung 110 bis 230 V
Höhe (metrisch) 33 cm
Breite (metrisch) 27.5 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Es stehen verschiedene Blöcke zur Auswahl, vom schnellen Silberblock bis hin zum 384-Well-Block
  • Touchscreen-Bedienfeld
  • Innovativer 2D-Gradient für moderne PCR-Optimierung
  • X50 mit Touchscreen kann bis zu neun weitere Geräte steuern (angeschlossene Cycler verfügen nicht über ein Touchscreen-Bedienfeld)
  • Flexlid™ Konzept: Einsatz verschiedener Verbrauchsmaterialien durch automatische Deckelhöhenverstellung
  • Geringer Platzbedarf
  • Schnelle PCR
  • PCR-Optimierung
  • Standard-PCR
  • Cycle-Sequencing
Spezifikation
Spezifikation
±15°C
110 bis 230 V
27.5 cm
4 bis 99 °C
33 cm
43 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Mastercycler™ X50 (GB)