Learn More
Atago™ Master 20T Refraktometer, 0 bis 20% Brix, Graduierung 0,1%
Gut ablesbares, leicht zu haltendes und benutzerfreundliches Probenrefraktometer. ATAGO™ MASTER-20T Refraktometer ist ein Modell für niedrige Konzentrationen.
Marke:  Atago™ 2382
Artikelnummer. 10166374
  • 255.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
  • Niedrige Konzentration
  • Einfache Entfernung der Probe vom Rand
  • Strukturierter Griff
  • Gut ausgewogen
  • Schlankes Gehäuse
  • Einfache Reinigung unter fließendem Wasser
  • Komfortabler Transportkoffer
  • Automatische Probenverteilung
  • Probengröße: 2-3 Tropfen
  • Automatische Temperaturkompensation
Spezifikation
Spezifikation
Refraktometer
MASTER-20T
±0.1 % Brix
Messungen von Fruchtsäften in geringen Konzentrationen, Schneidöl
20,7 x 3,2 x 3,4 cm
0 bis 20 Brix
±0,2 % Brix 10 bis 30 °°C.
Brix
165 g
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Atago™ Master 20T Refraktometer, 0 bis 20% Brix, Graduierung 0,1% > Brix-Bereich: 0 bis 20 %