Learn More
Masterflex™ MASSENFLUSSMETER 0 BIS 2 L/MIN Fittings, 0 to 2 sL/min, with 3.5-digit LCD
Wirtschaftlicher, hochgenauer und schneller Durchflussmesser mit Miniatur-Spule. ™Der Cole-Parmer Massendurchflussmesser liefert präzise und wiederholbare Messungen.
Marke:  Masterflex™ 32707-32
Artikelnummer. 15128016
  • 1240.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
  • Thermogas-Fluss-Messverfahren
  • Kalibriert auf Luft/Stickstoff
  • Kabelnabenanschluss für eine schnelle Verbindung mit einem Netzteil und einem 0 bis 5 VDC-Ausgangskabel; bestellen Sie Netzteile/Kabel separat unter
  • Niedriger Druckabfall am Sensor
  • Das Ausgangssignal kann an ein externes Display, einen Rekorder oder ein beliebiges Gerät angeschlossen werden, das ein 0 bis 5 VDC-Signal empfängt
  • Dank der kompakten Größe ist das Gerät leicht zu tragen
  • Benetzte Materialien bestehen aus eloxiertem Aluminium, 316 Edelstahl, Viton™ O-Ringen und Acetalarmaturen.
Spezifikation
Spezifikation
Massendurchflussmesser
Luft, Stickstoff
1/4 Zoll Kompressionsstücke
2 LPM
10°bis 50 °C
±1,5% (Endwert)
150 psi
3.5-stelliges LCD
±0,5% (Endwert)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ MASSENFLUSSMETER 0 BIS 2 L/MIN Fittings, 0 to 2 sL/min, with 3.5-digit LCD > Max. Flussrate: 2 l/min