Learn More
Aalborg™ GFM Massendurchflussmesser
Für das kostengünstige und bequeme Ablesen von Durchflussraten von Gasen. Der Aalborg™ GFM-Massendurchflussmesser verfügt über ein robustes Design in Verbindung mit höchster Messgenauigkeit und bietet so vielseitige und kostengünstige Möglichkeiten für die Durchflussmessung.
974.00 CHF - 1890.00 CHF
Spezifikation
Typ | Durchflussmesser |
---|---|
Genauigkeit | ± 1 % |
Nenndruck | 1000 psig |
Zertifizierung/Konformität | NIST |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ablesen der Gasdurchflussraten |
Produktcode | Marke | Flussratenbereich | Beschreibung | Gehäusematerial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussratenbereich | Beschreibung | Gehäusematerial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15373295
|
Aalborg™
GFM37S-VAL6-B0/3CA-11-SS |
0 bis 15 LPM | Transports carbon dioxide | Stainless Steel |
1830.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11892270
|
Aalborg™
GFM17A-VAL6-A0/3NC-03-SS |
0 bis 50 ml/min | Stickstofftransport | Aluminium |
974.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11778828
|
Aalborg™
GFM67A-VEL6-A0/3AB-60-SS |
0 bis 500 LPM | Lufttransport | Aluminium |
1890.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11768468
|
Aalborg™
GFM37A-VAL6-A0/3AB-11-SS |
0 bis 15 LPM | Lufttransport | Aluminium |
1215.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Feste Metallkonstruktion
- Integrierte neigbare LCD-Anzeige
- Schutzschaltung
- Kann als tragbares Gerät verwendet werden
- Anzeige in technischen Einheiten oder 0 bis 100 %
- TiO – Summiereroption
Certifications
NIST
Spezifikation
Durchflussmesser | |
1000 psig | |
Ablesen der Gasdurchflussraten | |
0 bis 25 %, (Vollausschlag) | |
0 °C bis 50 °C |
± 1 % | |
NIST | |
12–26 V, 200 mA (maximal) | |
32 °F bis 122 °F | |
0,63 cm (0,25 in.) |